Learn More
Estradiol (cypionate), MedChemExpress
Code produit 16492309
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492309 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16492309 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor IC50 value: Target: estrogen receptor Estradiol cypionate is a synthetic ester, is a estrogen.
Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor
Spécification
Nom chimique ou matériau Estradiol (cypionate)
CAS 313-06-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H36O3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (75.65 mM)
SMILES C[C@@]12[C@@H](OC(CCC3CCCC3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(O)=C5)[C@@]4([H])CC2
Poids moléculaire (g/mol) 396.56
Poids de la formule 396.56
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death