Learn More
Estradiol Cypionate, TRC
Code produit 30375986
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30375986 1 g
30375645 250 mg
30374539 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30375986 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE6686101G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313-06-4
Formule moléculaire C26 H36 O3
Poids moléculaire (g/mol) 396.56
Synonyme Estradiol, 17-cyclopentanepropionate (6CI,7CI,8CI), Cyclopentanepropionic acid, 3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl ester (8CI), 17β-Estradiol 17-cyclopentylpropionate, Cyclopentanepropionic acid, 17-ester with estradiol, Depgynogen, Depo-Estradiol, Depo-estradiol cyclopentylpropionate, Depoestradiol, Depoestradiol cypionate, Depofemin, ECP, Estradep, Estradiol 17-cyclopentylpropionate, Estradiol 17-cypionate, Estradiol 17β-cyclopentanepropionate, Estradiol 17β-cyclopentylpropionate, Estradiol 17β-cypionate, Estradiol cyclopentylpropionate, Estradiol cypionate, Estradiolum valerianicum, NSC 3354, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-cyclopentanepropanoate, 17-beta-Estradiol 17-cypionate
Nom IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoate
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5
Spécification
Nom chimique ou matériau Estradiol Cypionate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C26H36O3/c1-26-15-14-21-20-10-8-19(27)16-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)29-25(28)13-6-17-4-2-3-5-17/h8,10,16-17,21-24,27H,2-7,9,11-15H2,1H3/t21-,22-,23+,24+,26+/m1/s1
Poids de la formule 396.2664
Pourcentage de pureté >95%