Learn More
β-Estradiol, MP Biomedicals™
Code produit 11428030 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11428030 100 g
11408030 5 g
11418030 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428030 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210165680
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 50-28-2
Formule moléculaire C18H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.388
Clé InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonyme estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
CID PubChem 5757
ChEBI CHEBI:16469
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Estradiol
Quantité 100 g
Poids de la formule 272.4
Forme physique Plein