Learn More
β-Estradiol, MP Biomedicals™
Code produit 11404942 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11404942 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11404942 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02194565.2
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
βL'œstradiol est une puissante hormone œstrogénique des mammifères, produite par l'ovaire. Déclenche la production de gonadotrophines, entraînant l'ovulation.
Les œstrogènes dirigent le développement du phénotype féminin au cours de l'embryogenèse et de la puberté en régulant la transcription des gènes et, par conséquent, la synthèse des protéines. Elle induit également la production de gonadotrophines qui, à leur tour, induisent l'ovulation.
  • L'œstrogène principal sécrété par l'ovaire préménopausique.
  • L'exposition à l'œstradiol augmente l'incidence et la prolifération du cancer du sein.
Spécification
CAS 50-28-2
Point de fusion 173 °C à 179 °C
Formule moléculaire C18H24O2
Quantité 250 mg
Synonyme estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
Informations sur la solubilité Presque insoluble dans l’eau (50mg/mL ; solution claire et incolore). Librement soluble dans l’alcool ; soluble dans de l’acétone, du dioxane, d’autres solvants organiques ; des solutions d’hydroxydes alcalins fixes ; peu soluble dans des huiles végétales ; soluble dans le méthanol : CHCl3 (1:1).
Clé InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Rotation optique +76,8 (Concentration = 1, solvant = Dioxane) (litt.)
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
Poids moléculaire (g/mol) 272.388
CID PubChem 5757
ChEBI CHEBI:16469
Poids de la formule 272,39 g/mol
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre