Learn More
β-Estradiol, MP Biomedicals
Code produit 11488020 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11488020 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11488020 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02101656.2
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
  • Le β-estradiol est utilisé pour étudier la différenciation et les transformations cellulaires (tumoralité).
  • La pharmacologie et le dosage par HPLC du β-estradiol dans le plasma et l'urine ont été décrits.
Spécification
Nom chimique ou matériau β-ESTRADIOL
CAS 50-28-2
Point de fusion 173 °C à 179 °C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C18H24O2
Formule linéaire C18H24O2
Numéro MDL MFCD00003693
Quantité 250 mg
Synonyme estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
Informations sur la solubilité Presque insoluble dans l’eau (50mg/mL - solution claire, incolore). Librement soluble dans l’alcool ; soluble dans de l’acétone, du dioxane, d’autres solvants organiques ; des solutions d’hydroxydes alcalins fixes ; peu soluble dans des huiles végétales ; soluble dans le méthanol : CHCl3 (1:1)
Clé InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
Poids moléculaire (g/mol) 272.388
CID PubChem 5757
ChEBI CHEBI:16469
Poids de la formule 272.39
Forme physique Poudre