Learn More
R&D Systems™ Estradiol Parameter Assay Kit
Code produit 18752144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18752144 1 plaque à 96 puits 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18752144 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur KGE014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.34€
    523.95€ / 1 kits
    Économisez 60.39€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Estradiol Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Estradiol Parameter Assay Kit quantifies multi-species Estradiol in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 12.30 - 3000pg/mL
Sensibilité du dosage 12.1pg/mL
Conjugué Biotine
Gamme de produits R&D Systems
Type d’échantillon Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Spécificité Estradiol levels in various samples. This assay cross-reacts 0.07% with 17 alpha-ethynylestradiol, 0.03% with 17 beta-estradiol 3-Benzoate, 0.86% with Estriol, 0.26% with Estrone and 0.06% with Progesterone.
À utiliser avec (application) ELISA
Quantité 1 plaque à 96 puits
Volume d’échantillon Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL)
Conditions de stockage Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.