Learn More
Estradiol valerianate, MedChemExpress
Code produit 16441038
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441038 5 g
16422259 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16441038 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0672
MedChemExpress Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
Spécification
Nom chimique ou matériau Estradiol valerianate
CAS 979-32-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H32O3
Quantité 5 g
Synonyme β-Estradiol 17-valerate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]1([C@H]2OC(CCCC)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Poids moléculaire (g/mol) 356.5
Poids de la formule 356.5
Pourcentage de pureté 99.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death