Learn More
Estriol, MedChemExpress
Beskrivelse
Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Estriol |
| CAS | 50-27-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H24O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Oestriol |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (866.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | C[C@@]1([C@H]2O)[C@](C[C@H]2O)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?