Learn More
Sel trisodique d’estriol trisodique, TRC
Code produit 30011989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011989 5 mg 5mg
30004262 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8889705MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100940-55-4
Formule moléculaire C18H21Na3O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 594.52
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1C[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Estriol Trisulfate Trisodium Salt
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H24O12S3.3Na/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(28-31(19,20)21)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(29-32(22,23)24)17(18)30-33(25,26)27;;;/h3,5,8,13-17H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+;;;/m1.../s1
Poids de la formule 593.9888