Learn More
Estrone-2,4,16,16-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Estrone D4 |
| CAS | 53866-34-5 |
| Formule moléculaire | C18 D4 H18 O2 |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | Estrone-D4, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-hydroxy-, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, Estrone-2,4,16,16-d4, Estrone-(2,4,16,16-D4), Estrone-2,4,16,16-D4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19 H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10 D |
| SMILES | [2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])C4=O)[C@@H]3 CCc2c([2 H])c1O |
| Nom IUPAC | (8 R,9 S,13 S,14 S)-2,4,16,16-tetradeuterio-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 274.391 |
| Poids de la formule | 274.187 g/mol |
| Afficher plus |