Learn More
Estropipate, MedChemExpress
Code produit 16444587
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16444587 50 mg
16428698 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16444587 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1361
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Estropipate is a form of estrogen, used to treat symptoms of menopause, also used to prevent osteoporosis.
Estropipate is a form of estrogen, used to treat symptoms of menopause, also used to prevent osteoporosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Estropipate
CAS 7280-37-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H32N2O5S
Quantité 50 mg
Synonyme Piperazine estrone sulfate Estrone sulfate piperazine salt
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (251.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(OS(=O)(O)=O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O.N5CCNCC5
Poids moléculaire (g/mol) 436.56
Poids de la formule 436.56
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid