Learn More
Estropipate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Estropipate |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 436.2032 |