Learn More
Étazolate, TRC
Code produit 30375625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30375625 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8892505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etazolate
CAS 51022-77-6
Formule moléculaire C14 H19 N5 O2
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H19N5O2/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18)
SMILES CCOC(=O)c1cnc2c(cnn2CC)c1NN=C(C)C
Nom IUPAC Éthyle 1-éthyl-4-(2-propane-2-ylidenehydrazinyl)pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 289.33
Poids de la formule 289.1539