Learn More
BRAND™ Adaptateur de flacon ETFE
Code produit 10576522 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 28
GL 24 - 25
GL 32 - 33
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage unitSize
10576522 GL 32 - 33 1 pièce
10787021 GL 24 - 25 1 pièce
10612641 GL 28 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10576522 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 704398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.03€
    21.83€ / 1 pièces
    Économisez 11.20€
    33% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™.
  • Fabrication en ETFE
  • Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau ETFE
À utiliser avec (équipement) Dispensette™, seripettor™, Titrett™, QuikSip™
Diamètre du filetage GL 32 - 33