Learn More
Cytiva Tube capillaire ETFE
Code produit 10794662 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
2 m
3 m
Diamètre (métrique) interne:
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne unitSize
10794662 2 m 0,8 mm 1 pièce
10722667 3 m 1 mm 1 pièce
11525734 2 m 0,75 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10794662 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 19743501
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les systèmes de chromatographie ÄKTA. La tubulure capillaire Cytiva ETFE est disponible en plusieurs tailles.
Tubulure en fluoroéthylène éthylènetétrade (ETFE) pour la distribution contrôlée de liquide dans les systèmes de chromatographie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Systèmes de chromatographie ÄKTA
Type Tubulure capillaire
Diamètre (impériale) externe 0,07 in
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Diamètre (métrique) externe 1,8 mm
Longueur totale (métrique) 2 m
Matériau ETFE