Learn More
DWK Life Sciences Bouchon d’étanchéité ETFE 1/4 po - filetage 28
Code produit 15859007 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/4 po - 28
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
15859007 1/4 po - 28 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15859007 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292310003
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Bouchon d’étanchéité ETFE pour bouchon d’alimentation HPLC GL 45 à 3 ports
Bouchon d’étanchéité ETFE 1/4 po - filetage 28 pour bouchon d’alimentation HPLC GL 45 à 3 ports
  • résistant aux produits chimiques
Spécification
Matériau ETFE
Diamètre du filetage 1/4 po - 28
À utiliser avec (application) Approvisionnement en solvants à l’équipement HPLC ; transfert sûr de milieux liquides dans un système fermé et stérile ; réactions chimiques et thermiques ; stockage et transport de milieux, d’API et de réactifs ; transport et expédition