Learn More
Cole-Parmer™ Pinces en Tezfel (ETFE) autoclavables à bouts carrés
Code produit 11755279 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
254 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11755279 254 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11755279 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0644200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Saisissez vos échantillons avec ces pinces en Tezfel (ETFE) autoclavables à embouts carrés.
  • Autoclavable.
  • Tefzel La pince en ETFE mesure 10 in de long et possède des embouts carrés de 3/4 de pouce de large.
  • Utilisé pour atteindre le fond des réservoirs profonds.
Spécification
À utiliser avec (application) Utilisé pour atteindre le fond des réservoirs profonds
Longueur (impériale) 10 in
Quantité 1 de chaque
Type de pointe Carré
Longueur (métrique) 254 mm
Matériau ETFE
Type Pinces