Learn More
Ethacridine lactate, MedChemExpress
Description
Ethacridine lactate (Acrinol) is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethacridine lactate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1837-57-6 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H21N3O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Acrinol |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.22 mM) |
| Afficher plus |