Learn More
Ethacridine lactate monohydrate, MedChemExpress
Code produit 16458486
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458486 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0889
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Ethacridine lactate (Acrinol) monohydrate is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate monohydrate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate monohydrate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Ethacridine lactate (Acrinol) monohydrate is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate monohydrate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate monohydrate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethacridine lactate monohydrate
Forme physique Solid
CAS 6402-23-9
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H23N3O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Acrinol monohydrate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.71 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (5.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O)C(O)=O.NC1=CC2=NC3=CC=C(OCC)C=C3C(N)=C2C=C1.O
Poids moléculaire (g/mol) 361.39
Poids de la formule 361.39
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Research