Learn More
Ethacrynic Acid Epoxide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethacrynic Acid Epoxide |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12Cl2O5/c1-2-13(6-20-13)12(18)7-3-4-8(11(15)10(7)14)19-5-9(16)17/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H,16,17) |
| Poids de la formule | 318.0062 |