Learn More
Mercapturate d'acide éthacrynique (mélange de diastéréoisomères), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethacrynic Acid Mercapturate |
| CAS | 54546-23-5 |
| Formule moléculaire | C18H21Cl2NO7S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | N-Acetyl-S-[2-[4-(carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl]butyl]-L-cysteine |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H21Cl2NO7S/c1-3-10(7-29-8-12(18(26)27)21-9(2)22)17(25)11-4-5-13(16(20)15(11)19)28-6-14(23)24/h4-5,10,12H,3,6-8H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)(H,26,27)/t10?,12-/m0/s1 |
| SMILES | C(C(CSC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)CC)(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(OCC(O)=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | N-acétyl-S-(2-(4-(carboxyméthoxy)-2,3-dichlorobenzoyl)but)-L-cystéine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 466.33 |
| Poids de la formule | 465.04 |