Learn More
Acide éthacrynique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Etacrynic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17) |
| Poids de la formule | 302.0113 |
| Pourcentage de pureté | >95% |