Learn More
Éthane-d5-thiol, CDN
Code produit 30324771
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324771 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30324771 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND04921G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethane-d5-thiol
CAS 61260-03-5
Formule moléculaire C2 D5 H S
Quantité 1 g
Synonyme Ethane-d5-thiol (9 CI), Ethanethiol-d5, Ethyl-d5 mercaptan, Thioethanol-d5, Ethanethiol-D5
Formule InChI InChI=1 S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S
Nom IUPAC 1,1,2,2,2-pentadénoétanéthiol
Poids moléculaire (g/mol) 67.1649
Poids de la formule 67.0504 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity