Learn More
Éthanediol, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10122000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10122000 1 L Flacon en verre ambré 1L
10395700 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
10274430 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10346420 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10000130 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10122000 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/0350/15
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
C2H6O2, numéro CAS 107-21-1, alcool éthylène, alcool glycolique, 2-hydroxyéthanol, 1,2-éthanediol, glycol, Fridex, monoéthylène glycol, Tescol, 1,2-dihydroxyéthane, éthylène glycol, 2,5 L, 196 °C, CHEBI:30742, incolore, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, éthane-1,2-diol, -13 °C, 2885 | CAS : 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
C2H6O2, numéro CAS-107-21-1, alcool éthylène, alcool-glycol, 2-hydroxyéthanol, 1,2-éthanediol, glycol, fridex, monoéthylène glycol, tescol, 1,2-dihydroxyéthane, éthylène glycol, 2,5 L, 196 °C, CHEBI:30742, incolore, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, éthane-1,2-diol, -13 °C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL 2885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Point de fusion -13 °C
Couleur Incolore
pH 5,5 à 7,5
Point d’ébullition 196 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 L
Densité de vapeur 2.14
Poids de la formule 62,06g/mol
Tension de vapeur 0,12 mmHg à 20 °C
Forme physique Liquide visqueux
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.