Learn More
Chlorure dʼéthanesulfonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460148
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460148 100 g 100g
11450148 25 g 25g
11470148 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23723.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-44-5
Formule moléculaire C2H5ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 128.57
Numéro MDL MFCD00007460
Clé InChI FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
CID PubChem 11667
Nom IUPAC Chlorure d’éthanesulfonyle
SMILES CCS(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanesulfonyl chloride
Point de fusion -70°C
Densité 1.35
Point d’ébullition 176°C to 178°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Formule linéaire CH3CH2SO2Cl
Indice de réfraction 1.454
Quantité 100 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 773865
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 128.57
Pourcentage de pureté ≥98%