Learn More
Chlorure dʼéthanesulfonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10154650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
50mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10154650 5 mL Flacon en verre 5mL
10571271 50 mL Flacon en verre 50mL
10581271 100 mL Flacon en verre 100mL
10174600 500 mL Flacon en verre 500mL
10015923 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10154650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215820050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-44-5
Formule moléculaire C2H5ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 128.57
Numéro MDL MFCD00007460
Clé InChI FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
CID PubChem 11667
Nom IUPAC Chlorure d’éthanesulfonyle
SMILES CCS(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanesulfonyl chloride
Note relative au nom 98+%
Couleur Marron à rose-violet ou incolore à jaune
Densité 1.3500g/mL
Point d’ébullition 177.0°C
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5SO2Cl
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4540
Quantité 5 mL
Beilstein 04, 6
Gravité spécifique 1.35
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl ether
Viscosité 1.44 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 128.58
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.