Learn More
Éthanethiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481087 25 mL 25mL
15491087 100 mL 100mL
15401097 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022585.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 75-08-1 | C2H6S | 62.13 g/mol
Ethanethiol acts as a stabilizer for adhesives and an odorant for natural gas. It is used in the odorless liquefied petroleum gas (LPG) in order to find out the gas leaks. It is used as key starting material for the preparation of ethylsulfonic acid, diethyldisulfide and sodium ethylmercaptide. Further, it is also used in the underground mining industry as stench gas. In organic synthesis, it gives powerful nucleophile set- in the presence of sodium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 75-08-1
Formule moléculaire C2H6S
Poids moléculaire (g/mol) 62.13
Numéro MDL MFCD00004887
Clé InChI DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
CID PubChem 6343
Nom IUPAC Éthanethiol
SMILES CCS
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Ethanethiol
Point de fusion -148°C
Couleur Incolore
Densité 0.84 g/mL
Point d’ébullition 35°C
Point d’éclair -48°C (-55°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3CH2SH
Indice de réfraction 1.431
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2363
Beilstein 773638
Merck Index 14,3726
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,waterMiscible with alcohol,petroleum naphtha,acetone,dilute alkali and ether; Slightly miscible with water.
Poids de la formule 62.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanethiol
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanethiol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.