Learn More
Éthanethiol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340612 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11340612 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10306940 50 mL Flacon en verre 50mL
10050800 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11340612 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117860025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-08-1 | C2H6S | 62.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-08-1
Formule moléculaire C2H6S
Poids moléculaire (g/mol) 62.13
Numéro MDL MFCD00004887
Clé InChI DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
CID PubChem 6343
Nom IUPAC Éthanethiol
SMILES CCS
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanethiol
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -148.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 35.0°C
Point d’éclair −45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5SH
Indice de réfraction 1.4296 to 1.4316
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,34
Fieser 12,29
Merck Index 15,3781
Gravité spécifique 0.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.76g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 62.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide