Learn More
Éthanethiol, TRC
Code produit 30376913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376913 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376913 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE676470100ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanethiol
CAS 75-08-1
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2 H6 S
Quantité 100 mL
Synonyme Ethyl hydrosulfide, Ethyl mercaptan, Ethyl thioalcohol, Mercaptoethane, NSC 93877, Thioethanol, Thioethyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMILES CCS
Nom IUPAC Éthanethiol
Poids moléculaire (g/mol) 62.134
Poids de la formule 62.019
Pourcentage de pureté >95