Learn More
Éthanol, 96 %, technique, dénaturé avec 5 % de méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13267983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13267983 5 L 5L
13247983 1 L 1L
13257983 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 13267983 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.95€
    87.30€ / 5L
    Économisez 2.65€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -117.0°C
Densité 0.8000 g/mL
Quantité 5 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.3610 to 1.3630
Plage de pourcentage du dosage 96%
Gravité spécifique 0.8
Formule linéaire C2H5OH
Merck Index 14, 3761
Point d’ébullition 78.0°C
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: completely soluble.
Poids de la formule 46.06
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol, 96% denaturated with 5% methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P308-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons