Learn More
Éthanol, 99,8 %, pour l’analyse, absolu, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11934051 2.5 L 2.50L
11924051 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 11934051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445730025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    273.00€ / 2.5L
    Économisez 9.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
99.8% Ethanol for Analysis in a glass bottle. | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • 99.8% Ethanol for Analysis, Absolute
  • GHS P Statement: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wear eye protection/face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -114.0°C
Densité 0.7900 g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Gravité spécifique 0.79
Formule linéaire CH3CH2OH
Viscosité 1.2 mPa.s (20°C)
Merck Index 15, 3814
Point d’ébullition 78.0°C
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: completely soluble.
Poids de la formule 46.07
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons