Learn More
Éthanol 500 mg/100 mL dans l'eau, LoGiCal
Description
Éthanol 500 mg/100 mL dans l'eau
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethanol |
| CAS | 64-17-5 |
| Quantité | 1 mL |
| Formule moléculaire | C2 H6 O |
| Formule | Solution unique |
| Synonyme | Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9 CI, ACI), Ethyl alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 100 C.NPA, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A |
| Formule InChI | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCO |
| Nom IUPAC | éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 46.07 |
| Afficher plus |