Learn More
Éthanol, 70 %, technique, non dénaturé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13287993 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13287993 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 13287993 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    120.00€ / 5L
    Économisez 9.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -48.0°C
CAS 64-17-5
Quantité 5 L
Point d’éclair 21°C
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 70%
Formule moléculaire C2H6O
Formule linéaire CH3CH2OH
Merck Index 15, 3814
Point d’ébullition 85.0°C to 90.0°C
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nom IUPAC éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Poids de la formule 46.07
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol, 60%, technical
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons