Learn More
Éthanol 95 % (v/v), extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10681533 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10681533 1 L Flacon en verre ambré 1L
10510153 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10040602 2.5 l Flacon en verre ambré 2.50L
10572143 2.5 L Flacon en PEHD 2.50L
12666697 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10305752 5 L Flacon en PEHD 5L
10447492 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 10681533 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/0500DF/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Point de fusion -114°C
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 78°C
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Poids de la formule 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol (95% v/v)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.