Learn More
Éthanol, 99,5 %, extra sec, absolu, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10483195 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10483195 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10617864 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10646134 2.5 L Flacon en verre AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 10483195 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397690010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    101.00€ / 1L
    Économisez 4.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Éthanol, >-99,5 %, C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 7732-18-5, algrain, alcool, hydroxyde d’éthyle, hydrate d’éthyle, alkohol, alcool éthylique, anhydrol, méthylcarbinol, tecsol, alcool de grain, 100 ml, CHEBI:16236, incolore, 0,7900 g/ml, 46,07, extra sec, danger, déclaration GHS P liquide et vapeurs très inflammables.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Note relative au nom Extra Dry
Couleur Incolore
Densité 0.7900g/mL
Quantité 1 L
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN 1170
Eau 0.005% max.
Merck Index 15, 3814
Poids de la formule 46.07
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons