Learn More
Éthanol, 99,5 %, extra sec, absolu, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646134 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10646134 2.5 L Flacon en verre AcroSeal™ 2.50L
10617864 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10483195 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 10646134 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397690025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Éthanol, >-99,5 %, C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 7732-18-5, algrain, alcool, hydroxyde d’éthyle, hydrate d’éthyle, alkohol, alcool éthylique, anhydrol, méthylcarbinol, tecsol, alcool de grain, 100 ml, CHEBI:16236, incolore, 0,7900 g/ml, 46,07, extra sec, danger, déclaration GHS P liquide et vapeurs très inflammables.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Note relative au nom Extra Dry
Couleur Incolore
Densité 0.7900g/mL
Quantité 2.5 L
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN 1170
Eau 0.005% max.
Merck Index 15, 3814
Poids de la formule 46.07
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons