Learn More
Éthanol, absolu (200 Proof), qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Code produit 16685992 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
2.5 L
4 L
Conditionnement:
0.10L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16685992 100 mL 0.10L
16606002 500 ml 500mL
16688242 2.5 L 2.50L
16695992 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 16685992 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2818100
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Conforme aux spécifications de la norme ACS.
  • Conforme aux spécifications de la norme ACS.
  • Pour la précipitation et la purification d’acides nucléiques
  • L’éthanol de qualité biologie moléculaire ultra-pur est utilisé pour la purification et la précipitation de biomolécules telles que les acides nucléiques et les protéines
  • L’éthanol est également utilisé en histologie afin de préparer des réactifs de coloration et de décoloration et pour déshydrater les tissus avant l’enrobage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -114°C
Note relative au nom Absolute (200 Proof)
Couleur Incolore
Quantité 100 mL
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Identification Pass Test
Spectre IR Conforme à la référence
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage Assay: ≥99.5% (v/v)
Acide titrable 0.0005 mEq /g max.
Base titrable 0.0002 mEq /g max.
Formule linéaire C2H5OH
Eau 0.2% max.
Merck Index 15, 3814
Point d’ébullition 78°C
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Poids de la formule 46.07
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol