Learn More
Éthanol, absolu (200 Proof), qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Code produit 16695992 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
2.5 L
4 L
Conditionnement:
0.10L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16695992 4 L 4L
16685992 100 mL 0.10L
16606002 500 ml 500mL
16688242 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 16695992 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP28184
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Conforme aux spécifications de la norme ACS.
  • Conforme aux spécifications de la norme ACS.
  • Pour la précipitation et la purification d’acides nucléiques
  • L’éthanol de qualité biologie moléculaire ultra-pur est utilisé pour la purification et la précipitation de biomolécules telles que les acides nucléiques et les protéines
  • L’éthanol est également utilisé en histologie afin de préparer des réactifs de coloration et de décoloration et pour déshydrater les tissus avant l’enrobage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -114°C
Note relative au nom Absolute (200 Proof)
Couleur Incolore
Quantité 4 L
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Identification Pass Test
Spectre IR Conforme à la référence
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage Assay: ≥99.5% (v/v)
Acide titrable 0.0005 mEq /g max.
Base titrable 0.0002 mEq /g max.
Formule linéaire C2H5OH
Eau 0.2% max.
Merck Index 15, 3814
Point d’ébullition 78°C
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Poids de la formule 46.07
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol