Learn More
Éthanol-d6, anhydre, 99+ % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347218 5 g 5g
11337218 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11347218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016799.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Solvant RMN
Ethanol-d_6, is employed as an NMR solvent. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1516-08-1
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 52.106
Numéro MDL MFCD00051020
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonyme ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
CID PubChem 102138
Nom IUPAC 1,1,1,2,2-pentadeutério-2-deutériooxyéthane
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic, Anhydrous
Densité 0,91 g/ml
Odeur Comme l’alcool
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 5 g
Point d’ébullition 79°C
Formule linéaire CD3CD2OD
Numéro UN UN1170
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 52.11
Pourcentage de pureté ≥99%