missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol D6 99.00% D, Eurisotop

Code produit 17287436
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
2 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17287436 5 mL
15941320 2 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17287436 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D114FD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Synonym: Ethanol-d6, Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol

Ethanol D6

  • Isotopic Enrichment: 99.00% D

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Identifiants chimiques

CAS 1516-08-1
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 52.11
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonyme Ethanol-d6, Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
Nom IUPAC (2H5)ethan-1-(2H)ol
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]

Spécification

Nom chimique ou matériau Ethanol D6
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.00% D
Quantité 5 mL
Point de fusion -114.1°C
Point d’ébullition 78.5°C
Qualité Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.