Learn More
Éthanol-d6, pour RMN, anhydre, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10267080 1 ml 1mL
10371134 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10267080 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.00€ / 1mL
    Économisez 10.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1516-08-1 | C2H6O | 52.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1516-08-1
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 52.106
Numéro MDL MFCD00051020
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonyme ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
CID PubChem 102138
Nom IUPAC 1,1,1,2,2-pentadeutério-2-deutériooxyéthane
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom For NMR
Densité 0,8920 g/ml
Deutérium (D) 98,5% min
Quantité 1 ml
Formule linéaire C2D5OD
Poids de la formule 52.12
Qualité RMN
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol-d6
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.