Learn More
Éthanol-d6, TRC
Code produit 30382586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30382586 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8901241G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol-d6
CAS 1516-08-1
Formule moléculaire C2 2H6 O
Quantité 1 g
Synonyme Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1,1,1,2,2-pentadéno-2-deutérooxyétane
Poids moléculaire (g/mol) 52.11
Poids de la formule 52.0795