Learn More
Éthanol-d6, TRC
Code produit 30382349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382349 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30382349 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE890124100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol-d6
CAS 1516-08-1
Formule moléculaire C2 2H6 O
Quantité 100 mg
Synonyme Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1,1,1,2,2-pentadéno-2-deutérooxyétane
Poids moléculaire (g/mol) 52.11
Poids de la formule 52.0795