Learn More
Éthanol-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethanol-d6 |
| CAS | 1516-08-1 |
| Formule moléculaire | C2 2H6 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,2-pentadéno-2-deutérooxyétane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 52.11 |
| Poids de la formule | 52.0795 |