Learn More
Éthanol dénaturé (non taxé), norme IDA britannique, réservé aux titulaires de licences en Irlande et au Royaume-Uni uniquement, Solstice
Code produit 15645600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15645600 2.5 L 2.50L
15665600 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 15645600 Fournisseur Fluka Code fournisseur 4586002.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.09€
    53.31€ / 2.5L
    Économisez 21.78€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5 , 67-56-1
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -114 °C (littérature)
Note relative au nom Dénaturé, (norme IDA au Royaume-Uni)
% min. CAS ≥50.0000%, ≥3.0000%
% max. CAS ≤100.0000%, <10.0000%
Densité 0,789 g/mL à 25 °C(lit.)
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 14 °C
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire TiCl4
Numéro MDL MFCD00011267
Numéro UN UN1987
Beilstein 1718733
Point d’ébullition 78 °C à 80 °C
Poids de la formule 46
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, methanol