Learn More
Éthanol (non taxé), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), réservé aux titulaires de licence, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Code produit 15672490
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte en acier inoxydable
Flacon poly
Conditionnement:
2.50L
30kg
4 pièces
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15672490 5 L Flacon poly 5L
15632490 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
15652490 4 x 2.5 L Bouteille en plastique 4 pièces
15662490 4 x 5 L Flacon poly 4 pièces
15642490 30 kg Boîte en acier inoxydable 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 15672490 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 241065L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol (Untaxed)
Point de fusion -114°C (literature)
Note relative au nom Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantité 5 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire NaHSO3
Numéro MDL MFCD00003530
Numéro UN UN1170
Beilstein 1718733
Point d’ébullition 78°C to 79°C
Poids de la formule 46
Pourcentage de pureté 96%
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.