Learn More
Hirschmann™ Pissette de sécurité en éthanol
Description
- Fabriqué en PE-LD transparent jaune
- Étiquette du contenu du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Symboles de danger et indications de danger conformément à l’Ordonnance sur la protection contre les substances dangereuses
- Capacité de 500 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | Jaune translucide |
| À utiliser avec (application) | Éthanol |
| Comprend | Bouchon à vis, tube de pulvérisation |
| Matériau | PEBD |
| Certifications/Conformité | Ordonnance allemande sur la protection contre les substances dangereuses |
| Type de produit | Pissettes de sécurité |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |