Learn More
Solution d’éthanol 96 %, qualité biologie moléculaire, régulée, Fisher BioReagents™
Code produit 15518181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15518181 1 l 1L
15552393 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 15518181 Fournisseur Fisher Bioreagents Code fournisseur BP82021
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Idéale pour concentrer les échantillons d’acides nucléiques par précipitation
  • Détection de la DNase et de la protéase pour vérifier l’absence d’enzymes hydrolytiques
  • Combinez ce mélange avec des kits “mini-prep“ du commerce ou une extraction traditionnelle
  • Éthanol absolu de qualité ACS utilisé pour la préparation de la solution
  • Éthanol 96 % bio mol, 1 de chaque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool éthylique, alcool, méthylcarbinol, alcool de grain, hydroxyde d’éthyle, hydrate d’éthyle, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI : 16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution d’éthanol à 96 %
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation ≤0,001 %
Eau 2 % à 6 % (GC à TCD)
Qualité Biologie moléculaire
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol Solution 96%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.