Learn More
Solution d’éthanol 96 %, qualité biologie moléculaire, régulée, Fisher BioReagents™
Code produit 15552393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15552393 500 ml 500mL
15518181 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 15552393 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP8202500
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Idéale pour concentrer les échantillons d’acides nucléiques par précipitation
  • Des tests à la DNase et à la protéase ont été effectués pour vérifier l'absence d'enzymes hydrolytiques.
  • Combinez ce mélange avec des produits commerciaux “mini-préparation “kits ou extraction traditionnelle
  • Éthanol absolu de qualité ACS utilisé pour la préparation de la solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool éthylique, alcool, méthylcarbinol, alcool de grain, hydroxyde d’éthyle, hydrate d’éthyle, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI : 16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution d’éthanol à 96 %
Point de fusion -114 °C
Couleur Incolore
Densité 0,80 g/cm3
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation ≤0,001 %
Eau 2 % à 6 % (GC à TCD)
Point d’ébullition 78 °C
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol Solution 96%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.