Learn More
Solution d’éthanol, dénaturée, stérile, fabriquée avec de l’eau USP pour injection, 70 %, BAKER™, J.T. Baker™
Code produit 15538794 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 gL
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
3.80L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15538794 1 gL Flacon poly 3.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 15538794 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur P00403
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol Solution
Note relative au nom Denatured, Sterile, Made with USP Water for Injection
CAS 64-17-5
Quantité 1 gL
Point d’éclair 25.00°C
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 0.88kg
Formule moléculaire C2H6O
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nom IUPAC éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Poids de la formule 46.07
Pourcentage de pureté 70%